Läs mer
4-Carboxy Tolbutamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Carboxy Tolbutamide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O5S/c1-2-3-8-13-12(17)14-20(18,19)10-6-4-9(5-7-10)11(15)16/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,15,16)(H2,13,14,17) |
| Formel vikt | 300.078 |