Läs mer
4-karboxibensaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11482338
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482338 250 g 250g
11462338 10 g 10g
11472338 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15277.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 619-66-9 | C8H6O3 | 150.133 g/mol
4-karboxibensaldehyd är en viktig intermediär i syntesen av tereftalsyra. Det har använts som reagens under förestring av 2,2,6,6-tetrametyl-4-oxopiperidinyl-1-oxyl för att ge 4-hydroxi-2,2,6,6-tetrametylpiperidin-1-oxyl-4-formylbensoat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-karboxibensaldehyd är en viktig mellanprodukt vid syntesen av tereftalsyra. Det har använts som reagens under förestring av 2,2,6,6-tetrametyl-4-oxopiperidinyl-1-oxyl för att ge 4-hydroxi-2,2,6,6-tetrametylpiperidin-1-oxyl-4-formylbensoat.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol, DMSO, eter och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från luft och starka baser. Luftkänslig. Inkompatibel med baser och luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-66-9
Molekylformel C8H6O3
Molekylvikt (g/mol) 150.133
MDL-nummer MFCD00006951
InChI-nyckel GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl, terephthalaldehydic acid, p-formylbenzoic acid, p-carboxybenzaldehyde, terephthaldehydic acid, 4-carboxybenzaladehyde, 4-formyl-benzoic acid, 4-formylbenzoicacid, unii-ues4qrk36e
PubChem CID 12088
IUPAC-namn 4-formylbensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Carboxybenzaldehyde
Smältpunkt ∼245°C
Odör Odorless
Kvantitet 250 g
Beilstein 471734
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,DMSO,ether,and chloroform.
Formel vikt 150.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.