Läs mer
4-Karboxybensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11420017
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420017 25 g 25g
11314769 1 g 1g
11410017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20954.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 14047-29-1 | C7H7BO4 | 165,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14047-29-1
Molekylformel C7H7BO4
Molekylvikt (g/mol) 165.94
MDL-nummer MFCD00151801
InChI-nyckel SIAVMDKGVRXFAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carboxyphenylboronic acid, 4-carboxybenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzoic acid, benzoic acid, 4-borono, 4-dihydroxyboryl benzoic acid, p-carboxyphenylboronic acid, 4-phenylester boronic acid, 4-carboxyphenyl boronic acid, chembl82324
PubChem CID 312183
IUPAC-namn 4-borobensoesyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Carboxybenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼220 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 3031088
Formel vikt 165.94
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.