Läs mer
4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11396959
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396959 5 g 5g
11386959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26825.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 180516-87-4 | Molecular Formula: C13H17BO4 | Molecular Weight: 248.09 g/mol
4-karboxibensenboronsyra pinakolester används för att förbättra övergångsmetallmedierade kol-kol- såväl som kol-heteroatom-korskopplingsreaktioner som en märkningsfunktion med fokus på framställning av radiomärkta föreningar för molekylär avbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester används för att förbättra
övergångsmetall-medierade kol-kol- såväl som kol-heteroatom-korskopplingsreaktioner som en märkningsfunktion med fokus på framställning av radiomärkta föreningar för molekylär avbildning.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 180516-87-4
Molekylformel C13H17BO4
Molekylvikt (g/mol) 248.09
MDL-nummer MFCD01863710
InChI-nyckel IYDKBQIEOBXLTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxylphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-carboxyphenylboronicacidpinacolester, 4-carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid pinacolate, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid,pinacol ester, 4-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2734621
IUPAC-namn 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bensoesyra
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 227 °C till 231 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 248.08
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Carboxylphenylboronic acid pinacol ester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.