Läs mer
(4-Karboxybutyl)triphenylfosfoniumbromid, 98 %
Produktkod. 11449882
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449882 500 g 500g
11429882 25 g 25g
11439882 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449882 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12023.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17814-85-6 | C23H24BrO2P | 443,32 g/mol
Fosfoniumsalt är en nyckelmellanprodukt för tillverkning av vissa typer av prostaglandiner, som sedan används som aktiva ingredienser i både humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Fosfoniumsalt är en nyckelmellanprodukt för tillverkning av vissa
typer av prostaglandiner, som sedan används som aktiva ingredienser i både humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel.
Löslighet
Löslig i etanol, metanol och lösligt vatten. Olösligt i toluen och hexan.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på torr plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17814-85-6
Molekylformel C23H24BrO2P
Molekylvikt (g/mol) 443.32
MDL-nummer MFCD00011906
InChI-nyckel MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carboxybutyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 4-carboxybutyl triphenyl-, bromide, 4-carboxybutyl triphenylphosphanium bromide, carboxybutyltriphenylphosphonium bromide, 5-triphenylphosphonio pentanoic acid bromide, 4-carboxybutyl-triphenylphosphonium bromide, triphenyl 4-carboxybutyl phosphonium bromide, 4-carboxybutyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 161236
IUPAC-namn 4-karboxibutyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].OC(=O)CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 205 °C till 209 °C
Flampunkt 195 °C (383 °F)
Linjär formel HO2C(CH2)4P(C6H5)3Br
Kvantitet 500 g
Beilstein 3586477
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i etanol, metanol och lösligt vatten. Olöslig i toluen och hexan.
Formel vikt 443.33
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.