Läs mer
4-Karboxyl-17Beta-Estradiol, TRC
Produktkod. 30374987
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374987 5 mg
30370004 10 mg
30380961 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30374987 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE6685855MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Carboxyl-17beta-Estradiol
Analyt- eller komponentnamn 4-Carboxyl-17beta-Estradiol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19H24O4
Synonym 4-Carboxyl-(17β)-estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol
InChI formel InChI=1S/C19H24O4/c1-19-9-8-11-10-4-6-15(20)17(18(22)23)13(10)3-2-12(11)14(19)5-7-16(19)21/h4,6,11-12,14,16,20-21H,2-3,5,7-9H2,1H3,(H,22,23)/t11-,12-,14+,16+,19+/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER O[C@@H]1[C@@]2(C)CC[C@@]3([H])[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])CCC4=C(C(O)=O)C(O)=CC=C43
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17S)-3,17-dihydroxy-13-metyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-dekahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-4-karboxylsyra
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 316.39
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 316.17