Läs mer
4-(Carboxymethoxy)benzeneacetic Acid, Mikromol™
Produktkod. 17953226
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17953226 25 mg
1 options
Produktkod. 17953226 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0013.190025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(Carboxymethoxy)benzeneacetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Carboxymethoxy)benzeneacetic Acid
CAS 52299-08-8
Analyt- eller komponentnamn 4-(Carboxymethoxy)benzeneacetic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H10 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-(Carboxymethoxy)benzeneacetic Acid, Acetic acid, (oxy-p-phenylene)di- (6CI), [4-(Carboxymethoxy)phenyl]acetic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O5/c11-9(12)5-7-1-3-8(4-2-7)15-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
LEDER OC(=O)COc1ccc(CC(=O)O)cc1
IUPAC-namn 2-[4-(carboxymethoxy)phenyl]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 210.1834
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 210.0528 g/mol