Läs mer
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11986131 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11986131 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11986131 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445350010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
CAS 90111-58-3
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C8H9BO4
Kvantitet 1 g
Synonym 2-4-boronophenyl acetic acid, 4-carboxymethylphenylboronic acid, 4-carboxymethyl phenylboronic acid, benzeneacetic acid, 4-borono, 4-boronobenzeneacetic acid, 4-boronophenylacetic acid, 4-carboxymethyl-phenylboronic acid, 4-dihydroxyboryl phenyl acetic acid, 4-acetic acid-benzeneboronic acid, 4-carboxymethyl benzeneboronic acid
InChI-nyckel NFGJQVPDPIGBJE-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 179.97
PubChem CID 21878961
Formel vikt 179.97
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.