missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Carboxypropylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Carboxypropylphenol |
| CAS | 7021-11-6 |
| Molekylformel | C10H12O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Hydroxybenzenebutanoic Acid, NSC 131303 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7,11H,1-3H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)CCCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(4-hydroxyphenyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vikt | 180.0786 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?