Läs mer
Integra Biosciences™ 4-kanals adapter
Produktkod. 10563642
Change view
Typ:
4-kanals adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10563642 4-kanals adapter Varje
1 options
Produktkod. 10563642 Leverantör Integra Biosciences™ Leverantörsnummer 155524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    927.00 SEK
    871.22 SEK / Paket med 1
    Save 55.78 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
VACUBOY handoperatörsset består av: VACUBOY handoperatör, stativ, gummiadapter för Pasteurpipetter, 1 kanals rostfri aspirationsadapter 40mm, 8 kanals rostfri aspirationsadapter 40mm, 1 kanals plastaspirationsadapter för engångsspetsar, 1 kanal plastaspirationsadapter för engångsspetsar med ejektor, 8 kanals för engångsspetsar i plast med ejektorspetsar. Kan användas med VACUSAFE komfortdammsugare. Fullt utbud av tillbehör finns. Gör det möjligt att bortskaffa vätskerester på ett tillförlitligt, exakt och bekvämt sätt:
  • Med en exakt doserad volym
  • Utan förlust av droppar
  • Utan risk för kontaminering
  • Utan att orsaka trötthet
  • Energisparande, den manuella operatören - hjärtat i systemet - kan användas som en en- eller 8-kanals aspirator
  • Alla delar i kontakt med vätskor är autoklaverbara
Specifikationer
Inkluderar Spetsar i rostfritt stål
Längd (metrisk) spets 40 mm
Typ 4-kanals adapter