Läs mer
4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-ol, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-ol |
| CAS | 28034-99-3 |
| Molekylformel | C12H9ClO |
| MDL-nummer | MFCD00143298 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | OC1=CC=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.65 |
| Procent renhet | 98% |