Läs mer
4'-klor(1,1'-bifenyl)-4-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10209502
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10209502 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10300893 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10209502 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07005EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 20443-74-7
Molekylformel C12H8Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 287.154
MDL-nummer MFCD01631918
InChI-nyckel NWYUSJMIHFIMTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-4-biphenylylsulphonyl chloride, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-chloro, 4'-chlorobiphenyl4-sulfonyl chloride, 4-chlorobiphenyl-4'-sulfonyl chloride, 4'-chloro biphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2794745
IUPAC-namn 4-(4-klorfenyl)bensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4';-Chloro[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 287.17
Procent renhet 97%