Läs mer
4-Chloro-1,1’-biphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB 3 (4-Chlorobiphenyl) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9Cl/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H |
| Formel vikt | 188.0393 |