missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Chloro-1,1-dimethoxybutane (4-Chlorobutyraldehyde Dimethyl Acetal), Mikromol™

Produktkod. 30049125
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049125 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049125 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3978.090100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-Chloro-1,1-dimethoxybutane (4-Chlorobutyraldehyde Dimethyl Acetal)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Chlorobutanal Dimethyl Acetal
CAS 29882-07-3
Analyt- eller komponentnamn 4-Chlorobutanal Dimethyl Acetal
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H13 Cl O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Butane, 4-chloro-1,1-dimethoxy-, Butyraldehyde, 4-chloro-, dimethyl acetal (8CI), 4-Chloro-1,1-dimethoxybutane, 1-Chloro-4,4-dimethoxybutane, 4,4-Dimethoxybutyl chloride, 4-Chlorobutanal dimethyl acetal, 4-Chlorobutyraldehyde dimethyl acetal
InChI formel InChI=1S/C6H13ClO2/c1-8-6(9-2)4-3-5-7/h6H,3-5H2,1-2H3
LEDER COC(CCCCl)OC
IUPAC-namn 4-chloro-1,1-dimethoxybutane
Molekylvikt (g/mol) 152.62
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 152.0604 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.