Läs mer
4-Kloro-1,2-bensendiamin, TRC
Produktkod. 30355829
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30355829 50 g
1 options
Produktkod. 30355829 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC58827550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-o-phenylenediamine
CAS 95-83-0
Molekylformel C6 H7 Cl N2
Kvantitet 50 g
Synonym o-Phenylenediamine, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,2-benzenediamine, 1,2-Diamino-4-chlorobenzene, 2-Amino-4-chloroaniline, 2-Amino-4-chlorobenzenamine, 2-Amino-5-chloroaniline, 3,4-Diamino-1-chlorobenzene, 3,4-Diaminochlorobenzene, 3-Chloro-1,6-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-2-aminoaniline, 4-Chloro-o-phenylenediamine, 4-Chlorobenzen-1,2-diamine, 4-Chlorophenyldiamine, 4-Chlorophenylenediamine, 5-Chloro-1,2-phenylenediamine, 5-Chlorobenzene-1,2-diamine, C.I. 76015, NSC 6157, Ursol Olive 6G, p-Chloro-o-phenylenediamine, 1,2-Benzenediamine, 4-chloro-
InChI formel InChI=1S/C6H7ClN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
LEDER Nc1ccc(Cl)cc1N
IUPAC-namn 4-klorbensen-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 142.59
Formel vikt 142.0298