Läs mer
4-Chloro-1,2-dihydro-5-acenaphthylenamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-1,2-dihydro-5-acenaphthylenamine |
| CAS | 952949-06-3 |
| Molekylformel | C12H10ClN |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Chloro-1,2-dihydroacenaphthylen-5-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClN/c13-10-6-8-5-4-7-2-1-3-9(11(7)8)12(10)14/h1-3,6H,4-5,14H2 |
| LEDER | Nc1c(Cl)cc2CCc3cccc1c23 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-1,2-dihydroacenaphthylen-5-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.67 |