Läs mer
4-klor-1,2-dihydroftalazin-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10415882
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10415882 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10346264 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10415882 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09944DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 2257-69-4
Molekylformel C8H5ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 180.59
MDL-nummer MFCD00102192
InChI-nyckel QCKGMJDOJRNSMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophthalazin-1 2h-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one, 4-chlorophthalazin-1-ol, 1 2h-phthalazinone, 4-chloro, 4-chloro-1 2h-phthalazinone, 4-chlorophthalazone, 4-chloro-1-phthalazinol, 4-chlorophthalazin-1-one, 1-chlorophthalazin-4-one, 1-chlorophthalazine-4-one
PubChem CID 2775142
IUPAC-namn 4-klor-2H-ftalazin-1-on
LEDER ClC1=NNC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-chloro-1, 2-dihydrophthalazin-1-one
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.59
Procent renhet 97%