Läs mer
4-Chloro-1,2-dimethylbenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-1,2-dimethylbenzene |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3 |
| Formel vikt | 140.0393 |