Läs mer
4-klor-1,3-dimetyl-lH-pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10651483
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10651483 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10651483 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM02255DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-5-carboxylic acid
CAS 175201-94-2
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H8ClN3O2
MDL-nummer MFCD00067959
Kvantitet 1 g
Synonym 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylicacid, 4-chloro-1,3-dimethyl, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 3,4-b pyridine, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 5,4-b pyridine-5-carboxylic acid, buttpark 30\08-34, 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5, 4-chloro-1,3-dimethylpyraazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid
InChI-nyckel LHEUUYZQYKWDSY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1N=C(C)C2=C(Cl)C(=CN=C12)C(O)=O
IUPAC-namn 4-klor-1,3-dimetylpyrazolo[3,4-b]pyridin-5-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 225.63
PubChem CID 614513
Formel vikt 225.63
Procent renhet 97%