Läs mer
4-Chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30981038
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30981038 500 g 500g
30977685 100 g 100g
30977757 10 g 10g
30970670 5 g -
30973874 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30981038 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD0032500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
CAS 3874-54-2
Molekylformel C10H10ClFO
MDL-nummer MFCD00001007
Kvantitet 500 g
LEDER O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCCl
Molekylvikt (g/mol) 200.64
Procent renhet 97%