Läs mer
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride, 94%
Produktkod. 11377465
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377465 25 g 25g
11387465 100 g 100g
11397465 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377465 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05508.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4053-08-1 | C12H5ClO3 | 232.62 g/mol
4-klor-1,8-naftalsyraanhydrid används i färgämnen och pigment. Det används också i jordbrukskemikalier, läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-klor-1,8-naftalsyraanhydrid används i färgämnen och pigment. Det används också i jordbrukskemikalier, läkemedel.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara vid 4 °C. Förvaras åtskilt från fukt. Inkompatibel med oxidationsmedel, vatten, Starka baser, Starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4053-08-1
Molekylformel C12H5ClO3
Molekylvikt (g/mol) 232.62
MDL-nummer MFCD00006928
InChI-nyckel UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
Smältpunkt 208°C to 214°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 178072
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 4-chloro-1,8-naphthalic anhydride, 4-chloronaphthalic anhydride, 6-chlorobenzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronapthalic anhydride, 6-chloro-1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione, 4-chloronaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 6-chloro, naphthalic anhydride, 4-chloro-7ci,8ci, 6-chloro-1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
LEDER C1=CC2=C(C=CC3=C2C(=C1)C(=O)OC3=O)Cl
PubChem CID 77672
Formel vikt 232.63
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.