Läs mer
4-Chloro-1,8-naphthalic Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-1,8-naphthalic Anhydride |
| CAS | 4053-08-1 |
| Molekylformel | C12H5ClO3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5ClO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H |
| LEDER | C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)OC(=O)C3=CC=C2Cl |
| IUPAC-namn | 8-chloro-3-oxatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-1(12),5(13),6,8,10-pentaene-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.62 |
| Formel vikt | 231.9927 |