Läs mer
4-Chloro-1-butanol, 85%, balance THF and HCl
Produktkod. p-3777864 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10499232 10 g Glasflaska 10g
10634082 100 g Glasflaska 100g
10118033 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10499232 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 356310100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 928-51-8 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928-51-8
Molekylformel C4H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 108.57
MDL-nummer MFCD00002967
InChI-nyckel HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-butanol, 4-chlorobutanol, 1-butanol, 4-chloro, tetramethylene chlorohydrin, 4-chloro-1-butane-ol, 4-chlorbutan-1-ol, unii-42ei3i5ay0, 4-chlorbutan-1-ol german, ccris 7507, 4-chloro-butan-1-ol
PubChem CID 13569
ChEBI CHEBI:87310
IUPAC-namn 4-klorbutan-1-ol
LEDER OCCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-1-butanol
Namnnotering Balance THF and HCl
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0890g/mL, 1.089
Kokpunkt 58.0°C to 60.0°C (3.0 mmHg)
Flampunkt 36°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 80% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl(CH2)4OH
Brytningsindex 1.4520 to 1.4560
Kvantitet 10 g
Beilstein 01, II, 398
Formel vikt 108.57
Procent renhet 85%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-1-butanol, balance THF and HCl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.