Läs mer
4-klor-1-butanol, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11386766
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386766 50 g 50g
11396766 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04042.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-51-8 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
4-klor-1-butanol används som en intern standard vid analys av genotoxiska föroreningar i aktiva farmaceutiska ingredienser med GC-MS-teknik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-klor-1-butanol används som en intern standard vid analys av
genotoxiska föroreningar i aktiva farmaceutiska ingredienser med GC-MS-teknik.
Löslighet Löslig i metanol, kloroform och
dimetylsufoxid.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928-51-8
Molekylformel C4H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 108.57
MDL-nummer MFCD00002967
InChI-nyckel HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-butanol, 4-chlorobutanol, 1-butanol, 4-chloro, tetramethylene chlorohydrin, 4-chloro-1-butane-ol, 4-chlorbutan-1-ol, unii-42ei3i5ay0, 4-chlorbutan-1-ol german, ccris 7507, 4-chloro-butan-1-ol
PubChem CID 13569
ChEBI CHEBI:87310
IUPAC-namn 4-klorbutan-1-ol
LEDER OCCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-1-butanol
Densitet 1.089
Kokpunkt 50°C to 52°C (1 mmHg)
Flampunkt 36°C (97°F)
Linjär formel Cl(CH2)4OH
Brytningsindex 1.457
Kvantitet 50 g
Beilstein 1731408
Löslighetsinformation Soluble in methanol,chloroform,and dimethyl sufoxide.
Formel vikt 108.57
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-1-butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-1-butanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.