Läs mer
4-Chloro-1-butanol (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-1-butanol (Technical Grade) |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9ClO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2 |
| Formel vikt | 108.0342 |