Läs mer
4-Chloro-1-hydroxy-7-isoquinolinesulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-1-hydroxy-7-isoquinolinesulfonyl Chloride |
| CAS | 223671-81-6 |
| Molekylformel | C9 H5 Cl2 N O3 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2NO3S/c10-8-4-12-9(13)7-3-5(16(11,14)15)1-2-6(7)8/h1-4H,(H,12,13) |
| LEDER | Oc1ncc(Cl)c2ccc(cc12)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-chloro-1-hydroxyisoquinoline-7-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.11 |
| Formel vikt | 276.9367 |