Läs mer
4-Klor-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]kinolin, Mikromol™
Produktkod. 30457614
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457614 4 x 25 mg
30051549 25 mg
30050759 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457614 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1158.0400254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Klor-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]kinolin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline
CAS 99010-64-7
Analyt- eller komponentnamn 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H14 Cl N3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1H-Imidazo[4,5-c]quinoline, 4-chloro-1-(2-methylpropyl)-, 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, NSC 672965, Imiquimod Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C14H14ClN3/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(C)Cn1cnc2c(Cl)nc3ccccc3c12
IUPAC-namn 4-klor-1-(2-metylpropyl)imidazo[4,5-c]kinolin
Molekylvikt (g/mol) 259.73
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 259,0876 g/mol