Läs mer
4-klor-1-metyl-1H-pyrazol-3-karbaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10581322
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10581322 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10089321 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10245614 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10581322 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03946DA
Kemiska identifierare
CAS 175204-81-6
Molekylformel C5H5ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 144.56
MDL-nummer MFCD00103234
InChI-nyckel MLGDASSMRFJUMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-chloro-1-methylpyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-chloro-1-methyl-9ci
PubChem CID 2782153
LEDER CN1C=C(Cl)C(C=O)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 4-klor-l-metylpyrazol-3-karbaldehyd
Formel vikt 144.56
Procent renhet 95%