Läs mer
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride, 97%
Produktkod. 11327555
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327555 25 g 25g
11337555 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327555 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05699.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5382-23-0 | C6H13Cl2N | 170.077 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5382-23-0
Molekylformel C6H13Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 170.077
MDL-nummer MFCD00012834
InChI-nyckel QDOJNWFOCOWAPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-methylpiperidine hydrochloride, 1-methyl-4-chloropiperidine hydrochloride, 4-chloro-n-methylpiperidine hydrochloride, 4-chloro-1-methylpiperidinium chloride, piperidine, 4-chloro-1-methyl-, hydrochloride, n-methyl-4-chloropiperidine hydrochloride, 1-methyl-4-chloro piperidine, pubchem2461, acmc-1apdo, ksc495i8n
PubChem CID 3034158
IUPAC-namn 4-klor-l-metylpiperidin;hydroklorid
LEDER CN1CCC(CC1)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
Smältpunkt 159°C to 166°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3677071
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 170.08
Procent renhet 0.97
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.