Läs mer
4-Chloro-1-methylpiperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-1-methylpiperidine |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12ClN/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5H2,1H3 |