Läs mer
4-klor-1-naftol, 97 %
Produktkod. 10560171 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10560171 5 g Glasflaska 5g
10264130 25 g Glasflaska 25g
15750789 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10560171 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109550050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 604-44-4 | C10H7ClO | 178,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 604-44-4
Molekylformel C10H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 178.62
MDL-nummer MFCD00003974
InChI-nyckel LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-naphthol, 1-chloro-4-hydroxynaphthalene, 1-naphthalenol, 4-chloro, 4-chloro-1-naphthalenol, 1-naphthol, 4-chloro, 4-chloronaphthol, 4-chloro-.alpha.-naphthol, 4-chloro-1-hydroxynaphthalene, 4-chloro-alpha-naphthol, acmc-20amm7
PubChem CID 11787
IUPAC-namn 4-klornaftalen-1-ol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-1-naphthol
Namnnotering 99%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 117 °C till 120 °C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC10H6OH
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, 611
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: försumbar i vatten. Andra lösligheter: lösliga i metanol och 8% 2,2′oxydietanol
Formel vikt 178.62
Procent renhet 97%
Fysisk form Nålar eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-1-naphthol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-1-naphthol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.