Läs mer
4-klor-1-naftol, 97 %
Produktkod. 15750789 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15750789 100 g Glasflaska 100g
10560171 5 g Glasflaska 5g
10264130 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15750789 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109551000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 604-44-4 | C10H7ClO | 178,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 604-44-4
Molekylformel C10H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 178.62
MDL-nummer MFCD00003974
InChI-nyckel LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-naphthol, 1-chloro-4-hydroxynaphthalene, 1-naphthalenol, 4-chloro, 4-chloro-1-naphthalenol, 1-naphthol, 4-chloro, 4-chloronaphthol, 4-chloro-.alpha.-naphthol, 4-chloro-1-hydroxynaphthalene, 4-chloro-alpha-naphthol, acmc-20amm7
PubChem CID 11787
IUPAC-namn 4-klornaftalen-1-ol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-1-naphthol
Namnnotering 99%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 117°C to 120°C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC10H6OH
Kvantitet 100 g
Beilstein 06, 611
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible in water. Other solubilities: soluble in methanol and 8% 2,2′oxydiethanol
Formel vikt 178.62
Procent renhet 97%
Fysisk form Nålar eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.