Läs mer
4-klor-1-naftalenkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30356736
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30356736 2.5 g
1 options
Produktkod. 30356736 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3709402.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-1-napthalenecarboxylic Acid
CAS 1013-04-3
Molekylformel C11 H7 Cl O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4-Chloro-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Chloro-1-naphthoic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H7ClO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14)
LEDER OC(=O)c1ccc(Cl)c2ccccc12
IUPAC-namn 4-kloronaftalen-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 206.63
Formel vikt 206.0135