Läs mer
4-klor-1-naftalenkarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-1-napthalenecarboxylic Acid |
| CAS | 1013-04-3 |
| Molekylformel | C11 H7 Cl O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Chloro-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Chloro-1-naphthoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(Cl)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-kloronaftalen-1-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.63 |
| Formel vikt | 206.0135 |