Läs mer
4-Chloro-10-[(dimethylamino)propyl]phenothiazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-10-[(dimethylamino)propyl]phenothiazine Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)11-6-12-20-14-8-3-4-10-16(14)21-17-13(18)7-5-9-15(17)20;/h3-5,7-10H,6,11-12H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 354.0724 |