Läs mer
4-klor-lH-imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15509513 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15509513 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15509513 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460030010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15965-31-8 | C3H3ClN2 | 102.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-1H-imidazole
CAS 15965-31-8
Smältpunkt 118,0 °C till 120,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H3ClN2
MDL-nummer MFCD09033087
Kvantitet 1 g
Synonym 4-chloroimidazole, 4-chloro-1h-imidazole, 4-cl-pyrazole, 5-chloroimidazole, 1h-imidazole, 4-chloro, 1h-imidazole, 5-chloro, 4-chloro-3h-imidazole, 5-chloranyl-1h-imidazole, ksc179g8b
InChI-nyckel BQRBAXFOPZRMCU-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=CN=CN1
IUPAC-namn 5-klor-lH-imidazol
Molekylvikt (g/mol) 102.52
PubChem CID 140019
Formel vikt 102.52
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-1H-imidazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.