Läs mer
4-Chloro-1H-imidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-1H-imidazole |
| CAS | 15965-31-8 |
| Molekylformel | C3 H3 Cl N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1H-Imidazole, 5-chloro-, 1H-Imidazole, 4-chloro- (9CI), Imidazole, 4-chloro- (8CI), 5-Chloro-1H-imidazole, 4-Chloro-1H-imidazole, 4-Chloroimidazole, 5-Chloroimidazole, NSC 222413 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3ClN2/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6) |
| LEDER | Clc1c[nH]cn1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-1H-imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.52 |
| Formel vikt | 101.9985 |