Läs mer
4-Chloro-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15477767
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477767 5 g 5g
15467767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H37416.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13096-96-3
Molekylformel C7H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 152.58
MDL-nummer MFCD00211065
InChI-nyckel CQTGQYVQJOJQCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroindazole, 1h-indazole, 4-chloro, 4-chloro-3-1h indazole, 4-chloro-indazole, zlchem 748, 4-chloro-2h-indazole, pubchem21945, acmc-1buw0, d07gen, 4-chloro 1h indazole
PubChem CID 393037
IUPAC-namn 4-chloro-1H-indazole
LEDER ClC1=C2C=NNC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-1H-indazole
Smältpunkt 155°C to 160°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 152.58
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast