Läs mer
4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine |
| CAS | 60290-21-3 |
| Molekylformel | C7H5ClN2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2/c8-7-5-1-3-9-6(5)2-4-10-7/h1-4,9H |
| LEDER | Clc1nccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.58 |
| Formel vikt | 152.0141 |