Läs mer
4'-Chloro-2,2':6',2″-terpyridine, 98%
Produktkod. 11323666
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323666 250 mg 250mg
11313666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14728.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 128143-89-5 | C15H10ClN3 | 267.72 g/mol
4'-klor-2,2':6',2″ -terpyridin används i stor utsträckning inom området supramolekylär kemi, som används för att tillverka dubbla helikater, dendrimerer, miceller och metallo-supramolekylära polymerer. Det används för att syntetisera mono- och bis-terpyridiner. Det är aktivt involverat i eterreaktioner av Williamson-typ alfa,μ -bishydroxifunktionaliserad poly(propylenoxid).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4 -Klor-
2,2′′ :6′ ,2′′ -terpyridin används i stor utsträckning inom området supramolekylär kemi, som används för att tillverka dubbla helikater, dendrimerer, miceller och metallo-supramolekylära polymerer. Det används för att syntetisera mono- och bis-terpyridiner. Det är aktivt involverat i eterreaktioner av Williamson-typ alfa,'-bishydroxifunktionaliserad poly(propylenoxid).
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128143-89-5
Molekylformel C15H10ClN3
Molekylvikt (g/mol) 267.72
MDL-nummer MFCD00191930
InChI-nyckel AHEMFMCEBIJRMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chloro-2,2':6',2-terpyridine, 4'-chloro-2,2':6',2'-terpyridine, 4'-chloro-2,2',6',2-terpyridine, 4-chloro-2,6-bis pyridin-2-yl pyridine, 4-chloro-2,6-di 2-pyridyl pyridine, 4-chloro-6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine, zlchem 975, acmc-1cg8d, 4'-chloro-2,2'6'2-terpyridine, 4-chloro-2,6-bis 2-pyridyl pyridine
PubChem CID 667748
LEDER ClC1=CC(=NC(=C1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Smältpunkt 148°C to 152°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 3613386
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn 4-klor-2,6-dipyridin-2-ylpyridin
Formel vikt 267.72
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.