Läs mer
4'-klor-2,2':6',2″ -terpyridin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10237280 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10237280 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10237280 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 319670010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 128143-89-5 | C15H10ClN3 | 267.72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Chloro-2, 2':6', 2''-terpyridine
Namnnotering 99%
CAS 128143-89-5
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 148.0°C to 152.0°C
Färg Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15H10ClN3
MDL-nummer MFCD00191930
Kvantitet 1 g
Synonym 4'-chloro-2,2':6',2-terpyridine, 4'-chloro-2,2':6',2'-terpyridine, 4'-chloro-2,2',6',2-terpyridine, 4-chloro-2,6-bis pyridin-2-yl pyridine, 4-chloro-2,6-di 2-pyridyl pyridine, 4-chloro-6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine, zlchem 975, acmc-1cg8d, 4'-chloro-2,2'6'2-terpyridine, 4-chloro-2,6-bis 2-pyridyl pyridine
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
InChI-nyckel AHEMFMCEBIJRMU-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=CC(=NC(=C1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
IUPAC-namn 4-klor-2,6-dipyridin-2-ylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 267.72
PubChem CID 667748
Formel vikt 267.72
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4''-Chloro-2,2'':6'',2''''-terpyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.