missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloro-2-[3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-(propynyl)phenyl]carbamic Acid 4-Chlorobutyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2-[3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-(propynyl)phenyl]carbamic Acid 4-Chlorobutyl Ester |
| CAS | 1632028-59-1 |
| Molekylformel | C18H18Cl2F3NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18Cl2F3NO3/c19-9-1-2-10-27-16(25)24-15-6-5-13(20)11-14(15)17(26,18(21,22)23)8-7-12-3-4-12/h5-6,11-12,26H,1-4,9-10H2,(H,24,25) |
| LEDER | OC(C#CC1CC1)(c2cc(Cl)ccc2NC(=O)OCCCCCl)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-chlorobutyl N-[4-chloro-2-(4-cyclopropyl-1,1,1-trifluoro-2-hydroxybut-3-yn-2-yl)phenyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.25 |
| Formel vikt | 423.0616 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?