Läs mer
4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide |
| CAS | 59886-90-7 |
| Molekylformel | C7 H8 Cl N O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClNO/c1-5-6(2)9(10)4-3-7(5)8/h3-4H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1c(C)[n+]([O-])ccc1Cl |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2,3-dimethyl-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.6 |
| Formel vikt | 157.0294 |