Läs mer
4-Chloro-2-(4-chlorobenzoyl)-1-(4-methoxyphenyl)hydrazide Benzoic Acid, TRC
Produktkod. 30135963
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30135963 2.5 g 2.5g
30132560 50 mg -
30008623 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135963 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3655402.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402849-27-8
Molekylformel C21H16Cl2N2O3
Molekylvikt (g/mol) 415.27
Synonym Benzoic acid, 4-chloro-, 2-(4-chlorobenzoyl)-1-(4-methoxyphenyl)hydrazide, 4-Chloro-N'-(4-chlorobenzoyl)-N-(4-methoxyphenyl)benzohydrazide, Indometacin dibenzylate
IUPAC-namn 4-chloro-N'-(4-chlorobenzoyl)-N'-(4-methoxyphenyl)benzohydrazide
LEDER COc1ccc(cc1)N(NC(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2-(4-chlorobenzoyl)-1-(4-methoxyphenyl)hydrazide Benzoic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C21H16Cl2N2O3/c1-28-19-12-10-18(11-13-19)25(21(27)15-4-8-17(23)9-5-15)24-20(26)14-2-6-16(22)7-3-14/h2-13H,1H3,(H,24,26)
Formel vikt 414.0538
Procent renhet >95%