Läs mer
4-klor-2,5-difluorbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10780771 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10780771 10 g Glasflaska 10g
10488613 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10780771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 309690100
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 132794-07-1
Molekylformel C7H2ClF2O2
Molekylvikt (g/mol) 191.54
MDL-nummer MFCD00077480
InChI-nyckel PEPCYJSDHYMIFN-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,5-difluoro-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2,5-difluorobenzoicacid, 4-chloro-2,5-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-2,5-difluoro, pubchem1367, intermediates-zcf02018, acmc-1c2s0, 2,5-difluoro-4-chlorobenzoicacid, attercop-chm at136451, 2,5-difluoro-4-chloro-benzoic acid
PubChem CID 2733274
IUPAC-namn 4-klor-2,5-difluorbensoesyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(Cl)C=C1F
Spécification
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2, 5-difluorobenzoic acid
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 153°C to 158°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H2F2(COOH)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 192.55
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.