Läs mer
4-klor-2,5-dimetoxianilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11935311 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11935311 100 g Glasflaska 100g
1 options
Produktkod. 11935311 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437861000
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-chloro-2, 5-dimethoxyaniline
CAS 6358-64-1
Smältpunkt 118 °C till 120 °C
Färg Vitt till brunt
Flampunkt 163 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H10ClNO2
MDL-nummer MFCD00014893
Kvantitet 100 g
Synonym 2,5-dimethoxy-4-chloroaniline, benzenamine, 4-chloro-2,5-dimethoxy, aniline, 4-chloro-2,5-dimethoxy, unii-t659iw8p4s, 4-chloro-2,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4366, acmc-1b2t2, dsstox_cid_20718, dsstox_rid_79565, dsstox_gsid_40718
InChI-nyckel YGUFQYGSBVXPMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(Cl)=C(OC)C=C1N
IUPAC-namn 4-klor-2,5-dimetoxianilin
Molekylvikt (g/mol) 187.62
PubChem CID 22833
Formel vikt 187.62
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.