Läs mer
4-Klor-2,5-dimetoxianlin, 98 %
Produktkod. 11366836
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366836 25 g 25g
11376836 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04202.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
CAS: 6358-64-1 | C8H10ClNO2 | 187,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6358-64-1
Molekylformel C8H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 187.62
MDL-nummer MFCD00014893
InChI-nyckel YGUFQYGSBVXPMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxy-4-chloroaniline, benzenamine, 4-chloro-2,5-dimethoxy, aniline, 4-chloro-2,5-dimethoxy, unii-t659iw8p4s, 4-chloro-2,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4366, acmc-1b2t2, dsstox_cid_20718, dsstox_rid_79565, dsstox_gsid_40718
PubChem CID 22833
IUPAC-namn 4-klor-2,5-dimetoxianilin
LEDER COC1=CC(Cl)=C(OC)C=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Smältpunkt 118 °C till 121 °C
Flampunkt 163 °C (325 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 880445
Formel vikt 187.63
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.