Läs mer
4-Klor-2,5-dimetylbensensulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 11337365
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337365 25 g 25g
11327365 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337365 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05247.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
CAS: 88-49-3 | C8H8Cl2O2S | 239,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-49-3
Molekylformel C8H8Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 239.11
MDL-nummer MFCD00044017
InChI-nyckel JBYZPUBAISWVDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-p-xylene-2-sulphonyl chloride, 4-chloro-2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-2, 5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,5-dimethyl-4-chlorobenzenesulfonyl chloride, chloro 4-chloro-2,5-dimethylphenyl sulfone, pubchem5091, 4-chloro-2,5-dimethylbenzenesulfonylchloride, 4-chloro 2,5-dimethylphenylsulfonylchloride, 4-chloro-2,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 4-chloro-2,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 66618
IUPAC-namn 4-klor-2,5-dimetylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=CC(=C(C)C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 48 °C till 50 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2838165
Formel vikt 239.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.