Läs mer
4-Chloro-2,6-difluoroaniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15495087
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15495087
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32371.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69411-06-9
Molekylformel C6H4ClF2N
Molekylvikt (g/mol) 163.55
MDL-nummer MFCD03426173
InChI-nyckel AKDPHEYBBWDWCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine,4-chloro-2,6-difluoro, benzenamine, 4-chloro-2,6-difluoro, 4-chloro-2,6-difluoro-aniline, 2,6-difluoro-4-chloroaniline, pubchem2958, 4-chloro-2,6-difluorophenylamine, 4-chloranyl-2,6-bis fluoranyl aniline
PubChem CID 1512518
IUPAC-namn 4-chloro-2,6-difluoroaniline
LEDER NC1=C(F)C=C(Cl)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2,6-difluoroaniline
Smältpunkt 47°C to 50°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 163.55
Procent renhet 97%