Läs mer
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11392659
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392659 5 g 5g
11382659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26707.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
As pharmaceuticals, they find applications in antibiotics, as sedatives, and for cancer treatment. Used frequently in organic synthesis. Find application as propellants.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 537013-52-8
Molekylformel C7H4BrClF2
Molekylvikt (g/mol) 241.46
MDL-nummer MFCD03094463
InChI-nyckel KYKUEAHGMDKVLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-5-chloro-1,3-difluorobenzene, 4-chloro-2,6-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-5-chloro-1,3-difluoro-benzene, acmc-1b1j7, benzene, 2-bromomethyl-5-chloro-1,3-difluoro, 2-bromomethyl-5-chloranyl-1,3-bis fluoranyl benzene
PubChem CID 2773551
IUPAC-namn 2-(bromomethyl)-5-chloro-1,3-difluorobenzene
LEDER FC1=CC(Cl)=CC(F)=C1CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 241.46
Procent renhet 97%